Läs mer
Hydroflumetiazid, LoGiCal
Produktkod. 30464160
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30464160 10 mg
1 options
Produktkod. 30464160 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3099.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydroflumethiazide
CAS 135-09-1
Analyt- eller komponentnamn Hydroflumethiazide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 F3 N3 O4 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3,4-dihydro-6-(trifluoromethyl)-, 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiazide-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-6-trifluoromethyl-7-sulfamoylbenzo-1,2,4-thiadiazine 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-7-sulfamoyl-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-7-sulfamyl-6-trifluoromethyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-7-sulfamyl-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Trifluoromethyl-3,4-dihydro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Trifluoromethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 7-Sulfamyl-6-trifluoromethyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Bristab, Bristurin, Di-Ademil, Dihydroflumethiazide, Diucardin, Diumide K, Diuredemina, Diurometon, Elodrine, Finuret, Flutizide, Glomerulin, Hidroalogen, Hidroflumetiazid, Hydol, Hydrenox, Hydroflumethiazide, Leodrine, Metflorylthiazidine, Methforylthiazidine, NSC 44627, NaClex, NaClex (Glaxo), Olmagran, Rodiuran, Rontyl, Saluron, Salutensin, Sisuril, Spandiuril, Trifluoromethylhydrothiazide, Vergonil
InChI formel InChI=1S/C8H8F3N3O4S2/c9-8(10,11)4-1-5-7(2-6(4)19(12,15)16)20(17,18)14-3-13-5/h1-2,13-14H,3H2,(H2,12,15,16)
Lösningstyp Snyggt
LEDER NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,1-dioxo-6-(trifluorometyl)-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 331.29
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 330,9908 g/mol