Läs mer
Hydrofluoric Acid 38 to 40%, Supelco™
Produktkod. 15816850
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15816850 2.5 L 2.5 L
15806850 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15816850 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1003372500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-39-3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrofluoric Acid 38 to 40%
Smältpunkt -44°C
Densitet 1.15 g/mL at 25°C,1.13 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 2.5 L
Molekylformel HF
MDL-nummer MFCD00011346
Synonym Hydrofluoric acid, Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid, HF, Hydrofluoric acid, HF
Molekylvikt (g/mol) 20.01
Kvalitet Ungraded