Läs mer
Hydrofluoric Acid, 40.0%, Suprapur™, MilliporeSigma™
Produktkod. 15896840
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15896840 2.5 L 2.5 L
15853870 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15896840 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1003352500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 7664-39-3
Molekylformel FH
Molekylvikt (g/mol) 20.01
MDL-nummer MFCD00011346
InChI-nyckel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid
IUPAC-namn hydrogen fluoride
LEDER F
Specifikationer
Smältpunkt −44°C
Kokpunkt 112°C (1013 hPa)
Densitet 1.13 g/cm3 (at 20°C)
Förpackning Plastic Bottle
Analysprocentintervall ≥ 40%
Kvantitet 2.5 L