Läs mer
Fluorvätesyra, 40 %, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterDescription
Fluorväte, 40 %, certifierad AR för analys
Specifications
Specifications
| pH | 1 |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | -35 °C |
| Kokpunkt | 105 °C |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Vätska |
| Formel vikt | 20g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .