Läs mer
Hydrofluoric Acid, 46% J.T. Baker™
Produktkod. 10138300 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10138300 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10138300 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 6904.0500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrofluoric Acid
Färg Colorless
CAS 7664-39-3
Smältpunkt 35°C
Kokpunkt 105°C
Densitet 1.2g/cm3
Odör Pungent
Analysprocentintervall 47 to 51%
Kvantitet 500 mL
Molekylformel FH
Fysisk form Liquid
MDL-nummer MFCD00011346
UN-nummer 1790
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
Löslighetsinformation Fully miscible in water
InChI-nyckel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[F-]
IUPAC-namn hydrogen fluoride
Molekylvikt (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Formel vikt 20.01
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.