Läs mer
Hydrofluoric Acid, 48%, AR, For ACS analysis, Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15508044 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15508044 2.5 L 2.5 L
1 options
Produktkod. 15508044 Leverantör Avantor Macron Leverantörsnummer 264018
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrofluoric Acid
Färg Colorless
Namnnotering ACS
CAS 7664-39-3
Analysprocentintervall 48.75 to 49.2 %
Kvantitet 2.5 L
Molekylformel FH
Fysisk form Corrosive Fuming Solution
MDL-nummer MFCD00011346
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
InChI-nyckel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[F-]
IUPAC-namn fluorane
Molekylvikt (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Formel vikt 20.01
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.