Läs mer
Fluorvätesyra, 48 %, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 11402664 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11402664 2.5 L 2.5 L
10418600 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11402664 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/1420/17
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Fluorvätesyra, 48 %, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-39-3
Molekylformel FH
Molekylvikt (g/mol) 20.01
MDL-nummer MFCD00011346
InChI-nyckel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
LEDER F
Specifikationer
pH 1
Färg Färglös
Smältpunkt -35 °C
Kokpunkt 105 °C
Förpackning HDPE plastflaska
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Vätska
IUPAC-namn fluoran
Formel vikt 20g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrofluoric acid, 48% solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride