Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrofluoric acid |
| pH | Acidic |
| Färg | Colorless |
| Smältpunkt | -35°C |
| Kokpunkt | ∼105°C |
| Densitet | 1.15g/mL at 25°C |
| Odör | Stinging |
| Förpackning | Poly bottle |
| Ångtryck | 25mmHg (20°C) |
| Kvantitet | 500 mL |
| Visa mer |