Läs mer
Fluorvätesyra, ACS-reagens, 48-51% lösning i vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10370234 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10370234 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10370234 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423800025
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrofluoric acid
CAS 7664-39-3, 7732-18-5
Smältpunkt -35,0 °C
Kokpunkt 105,0 °C
Densitet 1.1500g/mL, 1.15
Tungmetaller (som Pb) Maximalt 0,5 ppm.
Förpackning Plastflaska
Rester efter antändning 0,0005% max.
Kvantitet 2.5 kg
Molekylformel FH
Linjär formel HF
MDL-nummer MFCD00011346
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
InChI-nyckel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
LEDER F
IUPAC-namn vätefluorid
Molekylvikt (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Formel vikt 20
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.