Läs mer
Hydrofluoric Acid, Baker Instra-Analyzed Reagent, USP/NF Grade, For ACS analysis, J.T. Baker™
Produktkod. 15518644 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15518644 500 mL Poly Bottle Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15518644 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 956301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifikationer
CAS 7664-39-3
Tungmetaller (som Pb) max. 100ppb
Förpackning Poly Bottle
Rester efter antändning max. 5ppm
Densitet 1L = 0.9909kg
Anteckningar om renhetsgrad For ACS analysis
Analysprocentintervall 48.0 to 51.0%
Kvantitet 500 mL
Molekylformel FH
Fysisk form Liquid
MDL-nummer MFCD00011346
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
InChI-nyckel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[F-]
IUPAC-namn fluorane
Molekylvikt (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Formel vikt 20.01
Procent renhet 48.0 to 51.0%
Kvalitet NF/USP
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.