Läs mer
Flussväte, Solstice
Produktkod. 16655853
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
Plastflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
16655853 5 L Plastflaska
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16655853 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 40213H5L
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Halvledarkvalitet (17736), 49,5–50,5 %
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratoriereagenser och kemikalier för analytiska och kemiska laboratorier: Lösningsmedel ACS – för specifik användning (HPLC), ACS allmännyttiga, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar. Oorganiska ämnen – Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive eteriska syror och baser, salter, metaller och grundämnen samt reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 7664-39-3, 7732-18-5
Kokpunkt 105 °C (1,013 hPa)
CAS Min % ≥40.00%
CAS Max % <60.00%
Förpackning Plastflaska
Anteckningar om renhetsgrad Halvledarsyra
Kvantitet 5 L
Molekylformel FH
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011346
Beilstein 1098214
InChI-nyckel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
LEDER F
IUPAC-namn vätefluorid
Molekylvikt (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.