Läs mer
Hydrofluoric acid, J.T. Baker™
Produktkod. 15508644 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
POLYETHYLENE BOTTLE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15508644 500 mL POLYETHYLENE BOTTLE Varje
1 options
Produktkod. 15508644 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 956001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrofluoric acid
Färg Colorless
CAS 7664-39-3
Smältpunkt -83.6°C
Kokpunkt 19.5°C
Densitet 1.15g/mL, 1L = 1.18kg
Förpackning POLYETHYLENE BOTTLE
Kvantitet 500 mL
Molekylformel FH
Fysisk form Liquid
MDL-nummer MFCD00011346
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
InChI-nyckel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
LEDER F
IUPAC-namn fluorane
Molekylvikt (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Formel vikt 20.01
Procent renhet 48.0 to 51.0%
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.