Läs mer
Hydrofluoric Acid, puriss., Honeywell Fluka™
Produktkod. 15680530 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
30 kg
Förpackningsstorlek:
30kg
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15680530 5 L 5 L
15670530 30 kg 30kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15680530 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 010105L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Puriss.,≥40%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-39-3
Molekylformel FH
Molekylvikt (g/mol) 20.01
MDL-nummer MFCD00011346
InChI-nyckel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
IUPAC-namn fluorane
LEDER F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrofluoric Acid
Koncentration ≥40%
Densitet 1.15g/mL at 25°C
Ångtryck 25mmHg (20°C)
Kvantitet 5 L
UN-nummer 1790
Formel vikt 20.01g/mol
Kvalitet puriss.