Läs mer
Fluorväte, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥48 %, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrofluoric Acid |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Koncentration | ≥48% |
| Densitet | 1,15 g/ml vid 25 °C |
| Rester efter antändning | ≤0,0005 % (som SO4) |
| Ångtryck | 25 mmHg (20 °C) |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | 1790 |
| IUPAC-namn | fluoran |
| Formel vikt | 20,01 g/mol |
| Visa mer |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hydrofluoric acid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H330-Dödligt vid inandning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride