Läs mer
Fluorväte, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥48 %, Solstice
Produktkod. 15642990
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
500ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15642990 6 x 1 L Paket med 6
15622990 500 mL 500ml
15612990 1 L 1 L
15632990 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15642990 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 301076X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5615.00 SEK
    3243.80 SEK / Paket med 6
    Save 2371.20 SEK
    42% Av
 Begränsad artikel
I lager
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 48 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-39-3 , 7732-18-5
Molekylformel FH
Molekylvikt (g/mol) 20.01
MDL-nummer MFCD00011346
InChI-nyckel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
LEDER F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrofluoric acid
Namnnotering Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥48%
Kokpunkt 105 °C
CAS Min % ≥40.0000%
CAS Max % <60.0000%
Densitet 1,15 g/ml vid 25 °C (lit.)
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 6 x 1 L
Linjär formel HF
UN-nummer UN1790
IUPAC-namn vätefluorid
Formel vikt 20.01
Procent renhet >48%
Kvalitet ACS-reagens/reagens ISO/reagens Ph. Eur.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrofluoric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride