Läs mer
Fluorid, teknisk kvalitet, Solstice
Produktkod. 15610540
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15610540 6 x 1 L Paket med 6
15690530 1 L 1 L
15600540 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15610540 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 010666X1L
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Tekniskt, 40-45 %
  • Kemikalier som inte har en fastställd standard för kvalitet och orenheter, eller för produkter där renheten är <90 %
  • Variation i färg och fysisk form är möjlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-39-3
Molekylformel FH
Molekylvikt (g/mol) 20.01
MDL-nummer MFCD00011346
InChI-nyckel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Specifications
Kemiskt namn eller material Hydrofluoric Acid
Densitet 1,15 g/ml vid 25 °C
Ångtryck 25 mmHg (20 °C)
Kvantitet 6 x 1 L
UN-nummer UN1790
LEDER [H+].[F-]
IUPAC-namn vätefluorid
Formel vikt 20.01
Procent renhet 40 till 45 %
Kvalitet Teknisk
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrofluoric acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride