Läs mer
Hydrofluoric Acid, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell™
Produktkod. 15610590 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15610590 250 mL 250ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15610590 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 02658250ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrofluoric Acid
CAS 7664-39-3
Koncentration ≥49%
Densitet 1.15g/mL at 25°C
Ångtryck 25mmHg (20°C)
Kvantitet 250 mL
Molekylformel FH
MDL-nummer MFCD00011346
UN-nummer 1790
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
InChI-nyckel KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
LEDER F
IUPAC-namn hydrogen fluoride
Molekylvikt (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Formel vikt 20.01g/mol
Kvalitet TraceSELECT™ Ultra