Läs mer
Hydrofluoric Acid, TRC
Produktkod. 30390601
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30390601 5 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30390601 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9424505G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrofluoric Acid
CAS 7664-39-3
Kvantitet 5 g
Molekylformel FH
Synonym Alsurf 45, Anhydrous hydrofluoric Acid, Antisal 2b, Fluorhydric Acid, Fluoric Acid, Fluorine Hydride (FH), Fluorine Monohydride, G-C Hydrofluoride Gel, Hydrofluoric Acid Gas, Hydrogen Fluoride, Hydrogen Fluoride (HF), Hydrogen Monofluoride, Porcelain Conditioner, SA-X, Ultradent Porcelain Etch, Urine Luck 6.3, Vita Ceramic etch
InChI formel InChI=1S/FH/h1H
LEDER F
IUPAC-namn fluorane
Molekylvikt (g/mol) 20.0064
Formel vikt 20.0062