Läs mer
Vätebromid, ren, 33 viktprocent lösning i isättika, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3776505 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10011200
Brand: Thermo Scientific Acros 123185000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Vätebromid, 31 till 34 vikt-% (HBr), BrH, CAS-nummer-10035-10-6, 64-19-7, acide bromhydrique, acido bromidrico, vattenfri bromvätesyra, bromdoft, bromdoftpolish, bromvatten, kvastvatten, bromväte, bromväte, bromväte, bromväte, 5 Tryck: 300 mmHg vid 20 grader C
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10035-10-6, 64-19-7
Molekylformel BrH
Molekylvikt (g/mol) 80.91
MDL-nummer MFCD00011323
InChI-nyckel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
LEDER Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen bromide
Namnnotering Pure
Färg Gult
Fysisk form Fuming Liquid
Kvantitet 500 mL
Linjär formel HBr
UN-nummer 2922
Fieser 01,450; 02,214; 03,154; 04,249; 05,332; 06,282; 10,200; 15,273
Merck Index 09, 4665
IUPAC-namn vätebromid
Formel vikt 80.9
Procent renhet 31 to 34 wt% (HBr)
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Ångtryck 300mmHg at 20°C
Densitet 1.42 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrogen bromide, 33 wt% solution in glacial acetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Acetic acid, Hydrogen bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.