Läs mer
Hydrogen bromide solution, 33 wt. % in acetic acid, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrogen Bromide Solution |
| UN-nummer | UN3265 |
| Densitet | 1.354g/mL at 25°C |
| IUPAC-namn | bromane |
| Formel vikt | 80.91g/mol |
| Procent renhet | 0% |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Ångtryck | 11.4mmHg (20°C) |
| Ångdensitet | 2.8 (vs air) |
| Kvantitet | 100 mL |
| Visa mer |