Läs mer
Väteklorid, ren, 5 till 6N lösning i 2-propanol
Produktkod. 11613069 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11613069 2.5 L Plastflaska 2.5 L
10214950 1 L Plastflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11613069 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 133700025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0, 67-63-0
Färg Färglös till gul
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 11 °C
Förpackning Plastflaska
Densitet 0.909, 0.9090g/mL
Molekylformel ClH
Linjär formel HCl
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Merck Index 15,4831
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: >1000 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol, 2-propanol: >50g/L
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36.45
Kvalitet Ren
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 5N min.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.