Läs mer
Hydrogen chloride solution, 4.0 M in 1,4-dioxane, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15684280 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
2 L
4 x 100 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
2 L
800ml
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15684280 100 mL Glass Bottle 100ml
15604290 4 x 100 mL Glass Bottle Paket med 4
15614290 800 mL Glass Bottle 800ml
15694280 2 L Glass Bottle 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15684280 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 345547100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
4.0 M in 1,4-dioxane
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen chloride solution
UN-nummer UN2924
Densitet 1.05g/mL at 25°C
IUPAC-namn chlorane
Formel vikt 36.46g/mol
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 100 mL
Flampunkt 17°C (62.6°F)
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid in 1,4-Dioxane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dioxane, hydrochloric acid