Läs mer
Vätefluorid-pyridin, cirka 70 % HF, cirka 30 % pyridin
Produktkod. 10773371 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Plastflaska i plåtburk
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10773371 50 g Plastflaska i plåtburk 50g
10317220 10 g Plastflaska 10g
10502401 100 g Plastflaska i plåtburk 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10773371 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 180070500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 32001-55-1 | C5H6FN | 99,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32001-55-1
Molekylformel C5H6FN
Molekylvikt (g/mol) 99.11
MDL-nummer MFCD00012436
InChI-nyckel GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine hydrofluoride, hydrogen fluoride-pyridine, olah's reagent, pyridinium fluoride, hydrogen fluoride pyridine complex, hydrogen fluoride pyridine, hf-pyridine, pyridine, hydrofluoride 1:1, pyridinium poly hydrogen fluoride, hydrogen fluoride/pyridine
PubChem CID 64774
IUPAC-namn pyridin;hydrofluorid
LEDER C1=CC=NC=C1.F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen fluoride-pyridine
Namnnotering 65-70%
Färg Gul till brun
Densitet 1.1000g/mL, 1.1
Analysprocentintervall 65-70%
Förpackning Plastflaska i plåtburk
Kvantitet 50 g
Fieser 16,286; 16,050; 05,538; 06,473; 09,399; 12,419
Formel vikt 99.11
Procent renhet 65-70%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrogen fluoride-pyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.