Läs mer
Vätefluorid pyridinkomplex, ca 70% HF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11373956
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373956 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11373956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17117.14
Request Bulk or Custom Format
Vätefluorid pyridinkomplex används för att framställa beta-fluoraminer via reaktion med aminoalkoholer. Som ett fluoreringsmedel, är involverat i fluoreringen av 2,2-diary-1,3-ditiolaner. Det är associerat med nitrosoniumtetrafluorborat för att framställa gem-difluorider genom att reagera med ketoximer. Det används också för att omvandla sekundära och tertiära alkoholer till sina respektive alkylfluorider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Vätefluorid pyridinkomplex används för att framställa beta-fluoraminer via reaktion med aminoalkoholer. Som ett fluoreringsmedel, är involverat i fluoreringen av 2,2-diary-1,3-ditiolaner. Det är associerat med nitrosoniumtetrafluorborat för att framställa gem-difluorider genom att reagera med ketoximer. Det används också för att omvandla sekundära och tertiära alkoholer till sina respektive alkylfluorider.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka baser, alkalimetaller, starka oxidationsmedel, metaller och starka syror. Den reagerar häftigt med vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62778-11-4
Molekylformel C5H6FN
Molekylvikt (g/mol) 99.108
MDL-nummer MFCD00012436
InChI-nyckel GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine hydrofluoride, hydrogen fluoride-pyridine, olah's reagent, pyridinium fluoride, hydrogen fluoride pyridine complex, hydrogen fluoride pyridine, hf-pyridine, pyridine, hydrofluoride 1:1, pyridinium poly hydrogen fluoride, hydrogen fluoride/pyridine
PubChem CID 64774
IUPAC-namn pyridin;hydrofluorid
LEDER C1=CC=NC=C1.F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen fluoride pyridine complex
Densitet 1.1
Kokpunkt 50°C (1 mmHg)
Anteckningar om analysprocent ≈70% HF
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1790
Beilstein 4750151
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,6821
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrogen fluoride pyridine complex
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride pyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.