Läs mer
Thermo Scientific Alfa Aesar 100 MG PDEA Thiol coupling reagent GSK only 100mgStore in Fridge at 4C
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar L17117.22
HYDROGEN FLUORIDE PYRIDINECOMPLEX, CA 70% HF,100G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11383956
  • 1424.37 SEK / 100g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Hydrogen fluoride pyridine complex
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrofluoric acid, homopolymer, compoundwith pyridine