Läs mer
Vätehexakloroiridat(IV) hexahydrat, cirka 40 % iridium
Produktkod. 10022560 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10022560 1 g Glasflaska 1g
10137503 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10022560 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 197550010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
CAS: 16941-92-7 | H2Cl6Ir·6H2O | 515,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16941-92-7
Molekylformel H2Cl6Ir·6H2O
Molekylvikt (g/mol) 515.02
MDL-nummer MFCD00149907
Synonym Chloroiridic acid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen hexachloroiridate(IV) hexahydrate
Namnnotering Ca. 40 % iridium
Färg Svart
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2IrCl6·6H2O
Kvantitet 1 g
Fieser 01,131; 02,67; 03,47; 04,93; 05,119; 05,287; 06,45; 17,269; 05,203; 06,108; 07,59; 08,434; 10,382; 14,294; 17,326
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 515.02
Procent renhet ∼40% Iridium
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.