Läs mer
vätehexaklorplatinat(IV)-hydrat, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4258700 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10627751
Brand: Thermo Scientific Acros 405010010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26023-84-7
Molekylformel Cl6H2Pt
Molekylvikt (g/mol) 409.80
MDL-nummer MFCD00149909
InChI-nyckel ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonym Hexachloroplatinic acid hydrate, Platinic chloride hydrate
IUPAC-namn diväte hexaklorplatinumtetrakis(ylium)
LEDER [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Smältpunkt 60.0°C
Fysisk form Chunks and/or Powder
Kvantitet 1 g
Linjär formel H2PtCl6·xH2O
Löslighetsinformation (in alcohol) Passes test
Formel vikt 409.82
Procent renhet ≥37.50% (Pt)
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.