Läs mer
Hydrogen Hexachloroplatinate Solution, 8%, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15628290 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15628290 25 mL 25ml
1 options
Produktkod. 15628290 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 0066925ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
∼8% in H2O
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen Hexachloroplatinate Solution
CAS 16941-12-1
Linjär formel H2PtCl6
MDL-nummer MFCD00011179
UN-nummer UN3264
Koncentration 8% in H2O
Densitet 1.060g/mL at 20°C
Formel vikt 409.81g/mol
Procent renhet 8%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 mL