Läs mer
Vätehexafluorantimonat(V),≈ 65 % aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11377738
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377738 25 g 25g
11367738 50 g 50g
11347738 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033488.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16950-06-4
Vätehexafluorantimonat(V) är ett utmärkt medium för framställning av alkylidenoxoniumsalter.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16950-06-4
MDL-nummer MFCD00011327
Synonym Hexafluoroantimonic acid; Fluoroantimonic acid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen hexafluoroantimonate(V)
Färg Färglös till orange
Linjär formel HF·SbF5
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3264
Löslighetsinformation Den är helt blandbar med vatten, löslig i SO2ClF, SO2.
Formel vikt 236.75
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ≈65% aq. soln.
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.