Läs mer
Vätemetylmalonat kaliumsalt, TRC
Produktkod. 30389553
Change view
Kvantitet:
100 g
Product Code. Kvantitet
30389553 100 g
1 options
Product Code. 30389553 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH714640100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Hydrogen Methyl Malonate
CAS 38330-80-2
Molekylformel C4 H5 O4 . K
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O4.K/c1-8-4(7)2-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
LEDER [K+].COC(=O)CC(=O)[O-]
IUPAC-namn kalium; 3-metoxi-3-oxopropanoat
Molekylvikt (g/mol) 156.18
Formel vikt 155.9825