Läs mer
Väteperoxid, 0,3, ULTREX™ II Ultrapure Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15558324 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
450 mL
Förpackning:
HDPE polyflaska med tryckbotten
Förpackningsstorlek:
450ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15558324 450 mL HDPE polyflaska med tryckbotten 450ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15558324 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 515501
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reagenser för kritisk elementaranalys med mindre än 10 delar per biljon (ppt) nivåer på upp till 65 element
    För användning i ICP (Induktivt kopplad plasmaspektrometri), spårmetallanalys; För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen Peroxide
CAS 7722-84-1
Förpackning HDPE polyflaska med tryckbotten
Molekylformel H2O2
Kvantitet 450 mL
Densitet 1L = 1.11kg
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
InChI-nyckel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
LEDER OO
IUPAC-namn väteperoxid
Molekylvikt (g/mol) 34.014
ChEBI CHEBI:16240
Formel vikt 34.01
Procent renhet 30%
Kvalitet ULTREX™ II Ultrapure Reagens