Läs mer
Väteperoxid 12 % (vikt/volym) (40 volymer), ren, Fisher Chemical
Produktkod. 10776481 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10776481 2.5 L 2.5 L
1 options
Produktkod. 10776481 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/1650/17
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Specifikationer
Färg Färglös
CAS 7722-84-1
Kokpunkt 100 °C
Smältpunkt 0 °C
Molekylformel H2O2
MDL-nummer 11333
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
InChI-nyckel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
LEDER OO
IUPAC-namn väteperoxid
Molekylvikt (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Förpackning HDPE plastflaska
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrogen peroxide, 12% w/v
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande vätskor Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide