Läs mer
Väteperoxid 30-32 % (vikt/vikt) (100 volymer), certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 11488333 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11488333 25 L Plastbehållare 25 L
10736291 1 L HDPE plastflaska 1 L
10284000 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11488333 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/1800/25
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
H2O2, CAS-nummer-7722-84-1, alben, hioxyl, vätedioxid, inhibin, interox, kastone, oxydol, perhydrol, peroxaan, superoxol, 1L, 30-32%w/w, 108 grader.C, CHEBI:16240, Färglös, MHAJOYYPJ, MHAJYY, väte peroxid, -33 grader C, 11333, 34.014, HDPE plastflaska, 3.3, vätska, 784, OO, 1.1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7722-84-1
Molekylformel H2O2
Molekylvikt (g/mol) 34.014
MDL-nummer 11333
InChI-nyckel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-namn väteperoxid
LEDER OO
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 108°C
Smältpunkt -33°C
Analysprocentintervall 30-32%w/w
Förpackning Plastbehållare
Ångdensitet 1.1
pH 3.3
Kvantitet 25 L
Fysisk form Vätska