Läs mer
Väteperoxid 30-32 % (vikt/vikt) (100 volymer), certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073085 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10736291
Brand: Fisher Chemical H/1800/15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
H2O2, CAS-nummer-7722-84-1, alben, hioxyl, vätedioxid, inhibin, interox, kastone, oxydol, perhydrol, peroxaan, superoxol, 1L, 30-32%w/w, 108 grader.C, CHEBI:16240, Färglös, MHAJOYYPJ, MHAJYY, väte peroxid, -33 grader C, 11333, 34.014, HDPE plastflaska, 3.3, vätska, 784, OO, 1.1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7722-84-1
Molekylformel H2O2
Molekylvikt (g/mol) 34.014
MDL-nummer 11333
InChI-nyckel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-namn väteperoxid
LEDER OO
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 108°C
Smältpunkt -33°C
Analysprocentintervall 30-32%w/w
Procent renhet 30 to 32%
Förpackning HDPE plastflaska
Ångdensitet 1.1
pH 3.3
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Väteperoxid 30 %
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande vätskor Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrogen peroxide