Läs mer
Väteperoxid 30%, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Produktkod. 15597984 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15597984
Brand: JT Baker 2192.2500PE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Överskrider ACS-specifikationerna
  • Spårföroreningar (i ppm):
    • Silver (Ag) max. 0,01
    • aluminium (Al) max. 0,05
    • Arsenik (As) max. 0,05
    • Barium (Ba) max. 0,02
    • Beryllium (Be) max. 0,01
    • Kalcium (Ca) max. 0,5
    • Kadmium (Cd) max. 0,02
    • Kobolt (Co) max. 0,01
    • Krom (Cr) max. 0,1
    • Koppar (Cu) max. 0,01
    • Järn (Fe) max. 0,1
    • Germanium (Ge) max. 0,05
    • Kalium (K) max. 0,1
    • Litium (Li) max. 0,01
    • Magnesium (Mg) max. 0,1
    • Mangan (Mn) max. 0,01
    • Molybden (Mo) max. 0,02
    • Natrium (Na) max. 0,5
    • Nickel (Ni) max. 0,05
    • Bly (Pb) max. 0,05
    • Strontium (Sr) max. 0,01
    • Titan (Ti) max. 0,1
    • Tallium (Tl) max. 0,05
    • Vanadin (V) max. 0,01
    • Zink (Zn) max. 0,05
    • Zirkonium (Zr) max. 0,1
Kemiska identifierare
CAS 7722-84-1
Molekylformel H2O2
Molekylvikt (g/mol) 34.01
MDL-nummer MFCD00011333
InChI-nyckel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn peroxol
LEDER OO
Specifikationer
Kokpunkt ∼107°C (1013 hPa)
Smältpunkt ≤0°C
Analysprocentintervall 30.0 to 32.0%
Densitet 1.11 g/cm³ (20°C)
Förpackning Plastflaska
Rester efter avdunstning max. 0.002%
Kvantitet 2.5 L
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.