Produktkod. 15686804
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
Förpackningsstorlek
15686804
500 mL
Poly flaska
500ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod.
15686804
Leverantör
Fisher Chemical
Leverantörsnummer
H325500
Beräknad leverans: 11-11-2026Logga in för att se lagersaldo.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7722-84-1 | Molecular Formula: H2O2 | Molecular Weight: 34.014 g/mol
Väteperoxid, 30 % (certifierad ACS), Thermo Scientific™
Kemiska identifierare
CAS
7722-84-1
,
7732-18-5
Molekylformel
H2O2
Molekylvikt (g/mol)
34.014
MDL-nummer
MFCD00011333
InChI-nyckel
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID
784
ChEBI
CHEBI:16240
IUPAC-namn
väteperoxid
LEDER
OO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Hydrogen Peroxide, 30%
Färg
Färglös
Kokpunkt
108 °C
Smältpunkt
-33 °C
Analysprocentintervall
29,0 till 32,0 %
Densitet
1.110g/cm³
Formel vikt
34
Procent renhet
29,0 till 32,0 %
Kvalitet
ACS
Identifiering
Godkänt test
Förpackning
Poly flaska
Rester efter avdunstning
0,002 % max.
Ångtryck
23 mmHg vid 30 °C
Nedbrytningsinformation
Nedbrytningsinformation: >125 °C
pH
3.3
Kvantitet
500 mL
Fysisk form
Vätska
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .