Läs mer
Hydrogen Peroxide, 30% (Certified ACS), Thermo Scientific™
Produktkod. p-213406 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500ml
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15686804
Brand: Fisher Chemical H325500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Väteperoxid, 30 % (certifierad ACS), Thermo Scientific™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Molekylformel H2O2
Molekylvikt (g/mol) 34.014
MDL-nummer MFCD00011333
InChI-nyckel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-namn väteperoxid
LEDER OO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen Peroxide, 30%
Färg Färglös
Kokpunkt 108°C
Smältpunkt -33°C
Analysprocentintervall 29.0 to 32.0 %
Densitet 1.110g/cm³
Formel vikt 34
Procent renhet 29.0 to 32.0%
Kvalitet ACS
Identifiering Pass test
Förpackning Poly flaska
Rester efter avdunstning 0.002 % max.
Ångtryck 23mmHg at 30°C
Nedbrytningsinformation Decomposes information: >125°C
pH 3.3
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska