Läs mer
Väteperoxid 30-32 % (vikt/vikt) (100 volymer), Primar™ , för spårmetallanalys, Fisher Chemical
Produktkod. 10530341 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10530341 1 l 1 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10530341 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/1820/15
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
1L, HDPE plastflaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
CAS 7722-84-1
Kokpunkt 108 °C
Smältpunkt -33 °C
Analysprocentintervall 30-32%w/w
Molekylformel H2O2
MDL-nummer 11333
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
InChI-nyckel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
LEDER OO
IUPAC-namn väteperoxid
Molekylvikt (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Förpackning HDPE plastflaska
Ångdensitet 1.1
pH 3.3
Kvantitet 1 l
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrogen peroxide 100 volumes 30-32% w/w
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande vätskor Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide