Läs mer
Väteperoxid, 30 % vikt/vikt, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
- ACS-reagenskvalitet
- Synonymer: Vätedioxid, Hydroperoxid
- Molekylformel: H 2 O 2
- Molär massa: 34,01 g/mol
- CAS: 7722-84-1
- EIN ECS nr: 231-765-0
- Ångtryck:∼ 18hPa (vid 20 °C)
- Återstod vid avdunstning: max 0,002 %
Specifications
Specifications
| Kokpunkt | 107°C |
| Smältpunkt | -26°C |
| CAS | 7722-84-1 |
| Fysisk form | Lösning |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | H2O2 |
| Synonym | oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone |
| InChI-nyckel | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | OO |
| IUPAC-namn | väteperoxid |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Väteperoxid 30% (110 vol), pro analysi, ACS, ISO
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrogen peroxide solution