Läs mer
Väteperoxid, 35 % vikt/vikt, extra ren, Scharlab
Produktkod. 11302635
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11302635
Brand: Scharlab HI01371000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Används inom analytisk kemi, som oxidationsmedel, som blekmedel och för farmaceutiskt bruk. Scharlab Väteperoxid, 35 % w/w, Extra Pure har en volymstyrka på 133.
  • Extra ren
  • Synonymer: Vätedioxid, Hydroperoxid
  • Molekylformel: H 2 O 2
  • Molär massa: 34,01 g/mol
  • CAS: 7722-84-1
  • EIN ECS nr: 231-765-0
  • Ångtryck:∼ 20hPa (vid 20 °C)
  • Återstod vid avdunstning: max 0,05 %
Specifikationer
Kokpunkt ∼110°C
Smältpunkt ∼ -24°C
CAS 7722-84-1
Fysisk form Lösning
Kvantitet 1 L
Molekylformel H2O2
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
InChI-nyckel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
LEDER OO
IUPAC-namn väteperoxid
Molekylvikt (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formel vikt 34.01g/mol
Kvalitet Extra ren
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 34.5–36.5% assay (permanganometric)
Densitet 1.13g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Väteperoxid 35% (133 vol), puriss
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrogen Peroxide Solution