Läs mer
Väteperoxid 6 % (vikt/volym) (20 volymer), extra ren SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Beschreibung
Väteperoxid 6 % (vikt/volym) (20 volymer), extra ren SLR
Spezifikation
Spezifikation
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Formel vikt | 34.0128g/mol |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| pH | 2.5 to 3.5 |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Vätska |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrogen peroxide 20 volumes >6% w/v
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrogen peroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur