Läs mer
Väteperoxid 60 % (vikt/volym) (200 volymer), ren, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| CAS | 7722-84-1 |
| Kokpunkt | 119 °C |
| Smältpunkt | -56 °C |
| Molekylformel | H2O2 |
| MDL-nummer | 11333 |
| Synonym | oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone |
| InChI-nyckel | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | OO |
| IUPAC-namn | väteperoxid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Product Identifier
- Hydrogen peroxide, 60% w/v
- Fara
- Oxiderande vätskor Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide