Läs mer
Väteperoxid, ACS, 29-32 % med vikt och watt. Soln., stab.
Beskrivning
För blekning och deodorisering av textilier, trä, hår etc; raketframdrivning; mognadsmedel i livsmedel; vatten- och avloppsrening; desinfektionsmedel; laboratoriereagens Väteperoxid används som oxidationsmedel för att framställa propylenoxid, dibensoylperoxid, laurylperoxid, peracketsyra och metakloroperoxibensoesyra. Det är också involverat i produktionen av oorganiska kemikalier som natriumperborat och natriumperkarbonat, vilka används som blekmedel i tvättmedel. Det är en associerad järnkatalysator och används för avloppsrening för att avlägsna organiska föroreningar genom en avancerad oxidationsprocess. Det används också som laboratoriedesinfektionsmedel och som topikal antiseptikum. Inom kosmetikindustrin används det för blekning av människohår och tandblekning genom att blanda med ammoniumhydroxid respektive bikarbonat. Monodrivelmotorer som använder väteperoxid som bränsle används ofta för luftoberoende undervattensframdrivning.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulerad under argon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrogen peroxide |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 107 °C |
| Densitet | 1.11 |
| Brytningsindex | 1.335 |
| Ångtryck | 23 hPa (17 mm Hg) vid 20 °C |
| Kvantitet | 500 mL |
| Beilstein | 3587191 |
| Fysisk form | Vätska |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, alkohol och eter. Olöslig i petroleum Blandbar med vatten, eter, alkohol, organiska lösningsmedel och karboxylester. Oblandbar med kolväten och petroleumeter. |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning