Läs mer
Väteperoxid, ACS, 29-32 % med vikt och watt. Soln., stab.
Produktkod. 11425000
Change view
Kvantitet:
50 mL
500 mL
4 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
2000ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425000 4 x 500 mL 2000ml
11387648 50 mL 50ml
11415000 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11425000 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033323.AY
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
För blekning och deodorisering av textilier, trä, hår | CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34,014 g/mol
För blekning och deodorisering av textilier, trä, hår etc; raketframdrivning; mognadsmedel i livsmedel; vatten- och avloppsrening; desinfektionsmedel; laboratoriereagens Väteperoxid används som oxidationsmedel för att framställa propylenoxid, dibensoylperoxid, laurylperoxid, peracketsyra och metakloroperoxibensoesyra. Det är också involverat i produktionen av oorganiska kemikalier som natriumperborat och natriumperkarbonat, vilka används som blekmedel i tvättmedel. Det är en associerad järnkatalysator och används för avloppsrening för att avlägsna organiska föroreningar genom en avancerad oxidationsprocess. Det används också som laboratoriedesinfektionsmedel och som topikal antiseptikum. Inom kosmetikindustrin används det för blekning av människohår och tandblekning genom att blanda med ammoniumhydroxid respektive bikarbonat. Monodrivelmotorer som använder väteperoxid som bränsle används ofta för luftoberoende undervattensframdrivning.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7722-84-1
Molekylformel H2O2
Molekylvikt (g/mol) 34.014
MDL-nummer MFCD00011333
InChI-nyckel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-namn hydrogen peroxide
LEDER OO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen peroxide
Kokpunkt 107 °C
Koncentration 29-32% med aq. Soln
Densitet 1.11
Förpackning Plastflaska
Brytningsindex 1.335
Kvantitet 4 x 500 mL
UN-nummer UN2014
Beilstein 3587191
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol och eter. Olöslig i petroleum Blandbar med vatten, eter, alkohol, organiska lösningsmedel och karboxylester. Oblandbar med kolväten och petroleumeter.
Formel vikt 34.02
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning