Läs mer
Väteperoxid, ACS-reagens, 30 viktprocent lösning i vatten, ostabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10596402 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10596402 100 g Plastflaska 100g
10065760 500 g Plastflaska 500g
10318293 1 kg Plastflaska 1kg
10277183 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10596402 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 411881000
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7722-84-1 , 7732-18-5
Molekylformel H2O2
Molekylvikt (g/mol) 34.014
MDL-nummer MFCD00011333
InChI-nyckel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-namn väteperoxid
LEDER OO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen peroxide
Färg Odesignat
Kokpunkt 108,0 °C
Smältpunkt -33,0 °C
Linjär formel HOOH
Fieser 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
Densitet 1.1100g/mL, 1.11
Merck Index 15, 4835
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i eter, alkohol, olöslig i petroleumeter, nedbryts av många organiska lösningsmedel
Formel vikt 34
Procent renhet 29,0 till 32,0 %
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Plastflaska
Rester efter avdunstning 0,002% max.
Nedbrytningsinformation >125 °C
Kvantitet 100 g
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrogen peroxide 20-35wt% solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.