Läs mer
Väteperoxidlösning, 3 viktprocent i H2O, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrogen Peroxide Solution |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3587191 |
| Densitet | 1g/ml vid 25 °C |
| Formel vikt | 34,01 g/mol |
| Ångtryck | 23,3 mmHg (30 °C) |
| Ångdensitet | 1.1 (vs luft) |
| Kvantitet | 500 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrogen peroxide solution