Produktkod. 15658360
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
25 mL
500 mL
4 L
Förpackningsstorlek:
25ml
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
unitSize
15658360
25 mL
25ml
15613820
500 mL
500ml
15668360
4 L
4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod.
15658360
Leverantör
Honeywell-Fluka
Leverantörsnummer
32338125ML
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Innehåller∼ 200 ppm acetanilid som stabilisator, 3 viktprocent. % in H2O
Ledt branschen i över 65 år Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Chemical Identifiers
CAS
7722-84-1
Molekylformel
H2O2
Molekylvikt (g/mol)
34.014
MDL-nummer
MFCD00011333
InChI-nyckel
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID
784
ChEBI
CHEBI:16240
IUPAC-namn
väteperoxid
LEDER
OO
Specifications
Kemiskt namn eller material
Hydrogen Peroxide Solution
UN-nummer
NONH for all modes of transport
Beilstein
3587191
Densitet
1g/mL at 25°C
Formel vikt
34.01g/mol
Ångtryck
23.3mmHg (30°C)
Ångdensitet
1.1 (vs air)
Kvantitet
25 mL
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy .
Spot an opportunity for improvement?