Läs mer
Väteperoxidlösning, 35 %, Chem-Lab
Produktkod. 11995366
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11995366 5 L 5 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11995366 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL00.2301.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.00 SEK
    343.85 SEK / 5 L
    Save 96.15 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Designad för laboratorieanvändning som oxidationsmedel, blekmedel och desinfektionsmedel. Väteperoxidlösning, 35 %, Chem-Lab är den enklaste peroxiden, ett starkt oxidationsmedel som framstår som en klar och lätt trögflytande vätska. Finns i en 5L behållare.
Väteperoxids oxiderande egenskaper är så starka att det anses vara ett mycket reaktivt syreämne. På grund av att den är en svag syra kan den bilda hydroperoxid eller peroxidsalter. Industriellt används det för blekning av massa/papper, vid tillverkning av natriumperkarbonat och natriumperborat och vid vattenrening för att avlägsna organiska föroreningar och lukter.
Specifikationer
Färg Färglös
CAS 7722-84-1
Kokpunkt 110°C
Smältpunkt -24°C
Molekylformel H2O2
Sammansättning 35+% H2O2
Densitet 1.13g/mL
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
Löslighetsinformation Water Soluble
InChI-nyckel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
LEDER OO
IUPAC-namn väteperoxid
Molekylvikt (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formel vikt 34.01g/mol
Procent renhet >35%
Odör Odorless
pH 2 to 4
Kvantitet 5 L
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrogen peroxide 35 weight % solution (stab.) p.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande vätskor Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide