Läs mer
Natriumhydroxidlösning, 32% vikt, AR , Chem-Lab
Beskrivning
Natriumhydroxid används i många industrier, mest som en stark kemisk bas vid tillverkning av massa och papper, textilier, dricksvatten, tvål och rengöringsmedel och som avloppsrengörare.
Specifikationer
Specifikationer
| pH | >13 |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Koncentration | 32 % efter vikt |
| Densitet | 1.349g/mL |
| Löslighetsinformation | Vattenlösligt |
| Kvantitet | 5 L |
| Formel vikt | 40,00 g/mol |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 432gNaOH per 1L H2O |
| Odör | Luktfritt |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium hydroxide 32 weight % solution a.r.
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: NaOH/H2O