Läs mer
Natriumhydroxidlösning, 32% vikt, AR , Chem-Lab
Produktkod. 11959222
Change view
Kvantitet:
5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
10 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11959222 10 L 10 L
11949222 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11959222 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.1443.9010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.14 SEK
    520.79 SEK / 10 L
    Save 152.35 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Används som ett analytiskt reagens i laboratorieapplikationer. Natriumhydroxidlösning, 32% vikt, AR , Chem-Lab är en stark bas och är mycket frätande. Det används vid titrering och för att öka alkaliniteten, neutralisera syror och göra natriumsalter. En liter av lösningen innehåller 432 g NaOH.
Natriumhydroxid används i många industrier, mest som en stark kemisk bas vid tillverkning av massa och papper, textilier, dricksvatten, tvål och rengöringsmedel och som avloppsrengörare.
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 39.997
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-namn natrium;hydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
pH >13
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Koncentration 32 % efter vikt
Densitet 1.349g/mL
Löslighetsinformation Vattenlösligt
Kvantitet 10 L
Formel vikt 40,00 g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 432g NaOH per 1L H2O
Odör Luktfritt
Lösningsmedel eller matris Vatten
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydroxide 32 weight % solution a.r.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: NaOH/H2O